1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1706-25G B1706-5G
TCIAB1706-25GEA 320 EUR
TCIAB1706-25G TCIAB1706-5G
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
Formula: C₆HBrF₄
Pto. Ebullición: 143°C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00000308
Núm. CAS: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94295b8f10b1f5ffe7fe0e86960b64ac905c4259&vid=186c48727847f87932ab9ab383bef6519e3cad36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %