1-Bromo-2,3-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluorobromobenzene
B1800-1G B1800-5G B1800-25G
TCIAB1800-1GEA 22 EUR
TCIAB1800-1G TCIAB1800-5G TCIAB1800-25G
1-Bromo-2,3-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,3-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C (765 -rr)
Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61°C
Número MDL: MFCD00061136
Núm. CAS: 38573-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9d99e56a64c8060063dfa641a15a991b6c212e&vid=8afb9e8b02e1007d1e0611ff4964d92945ec750f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %