1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
B1167-25G B1167-5G
TCIAB1167-25GEA 82 EUR
TCIAB1167-25G TCIAB1167-5G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 1,8022 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00000306
Núm. CAS: 327-52-6
EINECS: 206-318-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7345460e6bda852af9b14bc3ca56d50be2e70a&vid=f04bacfc892dccbafb03325e4d933df54877c165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %