1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
B1168-25G B1168-5G
TCIAB1168-25GEA 213 EUR
TCIAB1168-25G TCIAB1168-5G
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 3,5 °C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00000334
Núm. CAS: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5680e6379dd1d5346ccebc805a64999050ed2a58&vid=1187cb8fadee49ba8c8103cd6da4e6be68a9ea06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %