1-Bromo-2,4-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorobromobenzene
D1909-25G D1909-500G
TCIAD1909-25GEA 31 EUR
TCIAD1909-25G TCIAD1909-500G
1-Bromo-2,4-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,4-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: -4
Densidad: 1.69
Pto. de inflamación: 51°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000330
Núm. CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5754b3483b84eff93aaec847daa6a3ee626b1cd&vid=e81553b3f20ba54cad61c27483c2ff4f0bea4631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %