2-Bromo-1,4-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
B1166-25G B1166-5G
TCIAB1166-25GEA 65 EUR
TCIAB1166-25G TCIAB1166-5G
2-Bromo-1,4-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,4-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00000345
Núm. CAS: 399-94-0
EINECS: 206-920-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3be260075cd13c178bccc35e7325613e906447d&vid=fd39f3e93c7673beb7c1f8c034070949fdea03b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %