1-Bromo-2,6-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene

D1943-25G D1943-5G
TCIAD1943-25GEA 139 EUR
TCIAD1943-25G TCIAD1943-5G
1-Bromo-2,6-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,6-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Densidad: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00009894
Núm. CAS: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07ff25d2650d8dd6a096cc479156a12ebd1800e3&vid=2229e47439bbad25e958dcad6b86ffe4aa4f1065&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR