1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B1765-25G
B1765-5G
TCIAB1765-25GEA
123
EUR
TCIAB1765-25G
TCIAB1765-5G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno
Formula:
C₆H₂BrF₃ Pto. Ebullición: 43°C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,767 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 45°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070738 Núm. CAS: 138526-69-9 EINECS: 418-480-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |