1-Bromo-3,5-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Difluorobromobenzene
B1764-25G
B1764-250G
TCIAB1764-25GEA
34
EUR
TCIAB1764-25G
TCIAB1764-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-difluorobenceno
Formula:
C₆H₃BrF₂ MW: 192,99 g/mol Pto. Ebullición: 140°C Pto. de fusión: –27 °C Densidad: 1,676 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 44°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010305 Núm. CAS: 461-96-1 EINECS: 416-710-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...