1-Bromo-3-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromofluorobenzene
B0882-25G B0882-250G
TCIAB0882-25GEA 29 EUR
TCIAB0882-25G TCIAB0882-250G
1-Bromo-3-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000326
Núm. CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84477681ca3da7246158ef29fc065c94a2542a39&vid=8b54100f225e10979bdb6d837b1eac749e8544ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %