(Clorometil)dimetilclorosilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloro(clorometil)dimetilsilano
C0605-25G C0605-250G
TCIAC0605-25GEA 48 EUR
TCIAC0605-25G TCIAC0605-250G
(Clorometil)dimetilclorosilano ≥98.0% (por GC)
(Clorometil)dimetilclorosilano
Formula: C₃H₈Cl₂Si
MW: 143,09 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de inflamación: 22°C
Número MDL: MFCD00000875
Núm. CAS: 1719-57-9
EINECS: 217-006-6
UN: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8b1ee3a9725040e325a90326fcf9525540db7a1&vid=a8b1ee3a9725040e325a90326fcf9525540db7a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %