5-Metil-2-piridona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metilpiridin-2-ol
H1167-25G H1167-5G
TCIAH1167-25GEA 94 EUR
TCIAH1167-25G TCIAH1167-5G
5-Metil-2-piridona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Metil-2-piridona
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Número MDL: MFCD03092888
Núm. CAS: 1003-68-5
EINECS: 213-713-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f34a1bb60fa8661d6880d881745bc406f6b78dae&vid=a31f71792c0e05f08df478046518c3c8f14badbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C