6-Cloro-m-anísidina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-metoxianilina clorhidrato, 6-Cloro-3-anísidina clorhidrato, Cloruro de 2-cloro-5-metoxianilinio
C1555-25G C1555-5G
TCIAC1555-25GEA 1347 EUR
TCIAC1555-25G TCIAC1555-5G
6-Cloro-m-anísidina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Cloro-m-anísidina clorhidrato
Formula: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194.06 g/mol
Pto. de fusión: 208
Número MDL: MFCD00012962
Núm. CAS: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd09107410892f1359208c34425303d990c2e5ef&vid=dd09107410892f1359208c34425303d990c2e5ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %