o-Tolilhidracinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T0318-25G T0318-5G
TCIAT0318-25GEA 97 EUR
TCIAT0318-25G TCIAT0318-5G
o-Tolilhidracinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
o-Tolilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₁₁ClN₂
Número MDL: MFCD00012925
Núm. CAS: 635-26-7
Índice Merck: 14,09542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216eac52151fbc38ee429efbd7afa0c489dedfae&vid=216eac52151fbc38ee429efbd7afa0c489dedfae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency