di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: di-Sodio citrato 1,5-hidrato, Hidrogeno-2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de disodio 1,5-hidrato, Citrato de disodio 1,5-hidrato
C0365-25G C0365-500G
TCIAC0365-25GEA 17 EUR
TCIAC0365-25G TCIAC0365-500G
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato
Formula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MW: 263.11 g/mol
Pto. de fusión: 149°C
Número MDL: MFCD00150445
Núm. CAS: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3
Índice Merck: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&vid=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 9.0 to 12.0 %