tri-Calcio citrato tetrahidrato 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
390082500 390080010
ACRO390082500EA 28.7 EUR
ACRO390082500 ACRO390080010
tri-Calcio citrato tetrahidrato 98+% para análisis
tri-Calcio citrato tetrahidrato
Formula: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150786
Núm. CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 % (on dried basis)
Loss on drying 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 h)
Fluoride (F) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)