Tiooxamato de etilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
E0735-1G E0735-5G
TCIAE0735-1GEA 29 EUR
TCIAE0735-1G TCIAE0735-5G
Tiooxamato de etilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Tiooxamato de etilo
Formula: C₄H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074903
Núm. CAS: 16982-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=382ad7a3a4aa707234ef40b3f678e27627f9acd4&vid=382ad7a3a4aa707234ef40b3f678e27627f9acd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C