2-Amino-4-clorotiofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1625-25G A1625-5G
TCIAA1625-25GEA 139 EUR
TCIAA1625-25G TCIAA1625-5G
2-Amino-4-clorotiofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-clorotiofenol
Formula: C₆H₆ClNS
Número MDL: MFCD00792528
Núm. CAS: 1004-00-8
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=618b85d6171b2d6cbd5679e492c0ed47c71012f3&vid=618b85d6171b2d6cbd5679e492c0ed47c71012f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C