1-Fluoro-4-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0651-25G F0651-5G
TCIAF0651-25GEA 184 EUR
TCIAF0651-25G TCIAF0651-5G
1-Fluoro-4-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇FO₂S
Número MDL: MFCD00039753
Núm. CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7a573f176f8b0675a59033ce9bc23af7a8352c&vid=fb7a573f176f8b0675a59033ce9bc23af7a8352c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C