Bis(4-fluorofenil) sulfona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Difluorodifenilsulfona
D0537-10G D0537-25G D0537-250G
TCIAD0537-10GEA 52 EUR
TCIAD0537-10G TCIAD0537-25G TCIAD0537-250G
Bis(4-fluorofenil) sulfona ≥99.0% (por GC)
Bis(4-fluorofenil) sulfona
Formula: C₁₂H₈F₂O₂S
Número MDL: MFCD00000350
Núm. CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c338efa84a5baa21f05019db50c797ed7076b4e&vid=0c338efa84a5baa21f05019db50c797ed7076b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity