Bis(4-hidroxifenil) sulfona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B0495-25G B0495-500G
TCIAB0495-25GEA 16 EUR
TCIAB0495-25G TCIAB0495-500G
Bis(4-hidroxifenil) sulfona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bis(4-hidroxifenil) sulfona
Formula: C₁₂H₁₀O₄S
Pto. de fusión: 247°C
Número MDL: MFCD00002350
Núm. CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f730bdfad5cc46d964d0b1248e999844ef9fdf62&vid=f730bdfad5cc46d964d0b1248e999844ef9fdf62&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR