Fenil vinil sulfona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Vinilsulfonil)benceno
P0982-25G P0982-5G
TCIAP0982-25GEA 139 EUR
TCIAP0982-25G TCIAP0982-5G
Fenil vinil sulfona ≥98.0% (por GC)
Fenil vinil sulfona
Formula: C₈H₈O₂S
Número MDL: MFCD00007554
Núm. CAS: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C