Diisocianato de 2-metil-m-fenileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
T1153-1G T1153-25G T1153-5G
TCIAT1153-1GEA 36 EUR
TCIAT1153-1G TCIAT1153-25G TCIAT1153-5G
Diisocianato de 2-metil-m-fenileno ≥98.0% (por GC)
Diisocianato de 2-metil-m-fenileno
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de inflamación: 127°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002010
Núm. CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&vid=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %