Cloruro de etilamonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Etilamina clorhidrato
E0205-25G E0205-500G
TCIAE0205-25GEA 16 EUR
TCIAE0205-25G TCIAE0205-500G
Cloruro de etilamonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Cloruro de etilamonio
Formula: C₂H₈ClN
Número MDL: MFCD00012885
Núm. CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fdf7b0e84a3758f05fc54857baec2db1036ade8&vid=9fdf7b0e84a3758f05fc54857baec2db1036ade8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %