Cloruro de metilamonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metilamina clorhidrato
M0138-25G M0138-500G
TCIAM0138-25GEA 16 EUR
TCIAM0138-25G TCIAM0138-500G
Cloruro de metilamonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Cloruro de metilamonio
Formula: CH₆ClN
MW: 67.52 g/mol
Número MDL: MFCD00012849
Núm. CAS: 593-51-1
EINECS: 209-795-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a1c59fee010baf92d837bab20232cb2d02ef28&vid=36a1c59fee010baf92d837bab20232cb2d02ef28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 226.0 to 236.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency