2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-4,6-dimetoxi-s-triazina
C1676-25G C1676-250G C1676-5G
TCIAC1676-25GEA 72 EUR
TCIAC1676-25G TCIAC1676-250G TCIAC1676-5G
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina
Formula: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,57 g/mol
Número MDL: MFCD00075607
Núm. CAS: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4584948db56d36ac5a3750515069ef279c934a&vid=0b4584948db56d36ac5a3750515069ef279c934a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C