2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D0111-25G D0111-500G
TCIAD0111-25GEA 18 EUR
TCIAD0111-25G TCIAD0111-500G
2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina ≥99.0% (by HPLC)
2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina
Formula: C₉H₉N₅
Número MDL: MFCD00023187
Núm. CAS: 91-76-9
EINECS: 202-095-6
Índice Merck: 14,01089
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d15b87ad714ea5ed7108e77f2888e939fcb8fd&vid=f2d15b87ad714ea5ed7108e77f2888e939fcb8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 230.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency