Trifluoroacetato de alilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1765-25G T1765-5G
TCIAT1765-25GEA 164 EUR
TCIAT1765-25G TCIAT1765-5G
Trifluoroacetato de alilo ≥95.0% (por GC)
Trifluoroacetato de alilo
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de inflamación: –1°C
Número MDL: MFCD00013567
Núm. CAS: 383-67-5
EINECS: 206-853-7
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae77c55516e78af1ff892beba37e3a603ff9b72&vid=0ae77c55516e78af1ff892beba37e3a603ff9b72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %