2-Bromo-5-clorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2955-25G B2955-5G
TCIAB2955-25GEA 91 EUR
TCIAB2955-25G TCIAB2955-5G
2-Bromo-5-clorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-clorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrClO
Número MDL: MFCD00462870
Núm. CAS: 174265-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=858ca2e8785eb9bb78de32c2099343fe0df629d1&vid=858ca2e8785eb9bb78de32c2099343fe0df629d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C