4-Bromofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromofenilhidrazina clorhidrato
B0635-25G B0635-5G
TCIAB0635-25GEA 118 EUR
TCIAB0635-25G TCIAB0635-5G
4-Bromofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.50 g/mol
Número MDL: MFCD00012941
Núm. CAS: 622-88-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26cf2e48a8ac57f105a2b50d247c4aff68e10584&vid=26cf2e48a8ac57f105a2b50d247c4aff68e10584&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %