2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
D2641-25G D2641-5G
TCIAD2641-25GEA 651 EUR
TCIAD2641-25G TCIAD2641-5G
2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Número MDL: MFCD00052265
Núm. CAS: 21938-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4871293be81b710f4c1ab81be74805ebf93270a&vid=f4871293be81b710f4c1ab81be74805ebf93270a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %