2,4-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
D2433-25G D2433-5G
TCIAD2433-25GEA 77 EUR
TCIAD2433-25G TCIAD2433-5G
2,4-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Número MDL: MFCD00012929
Núm. CAS: 5446-18-4
EINECS: 226-659-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=365304af6ec07b0dfb19699b9cddce6bdd7e0ebc&vid=a0d4d4439cc13c5fe4f7ca69de05f4daf6660259&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %