3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥90.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
D2644-25G
D2644-5G
TCIAD2644-25GEA
117
EUR
TCIAD2644-25G
TCIAD2644-5G
3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro ≥90.0% (by HPLC, titration analysis)
3,5-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ MW: 213,49 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012938 Núm. CAS: 63352-99-8 EINECS: 264-109-7 |
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 90.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...