3-Clorofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1477-25G C1477-5G
TCIAC1477-25GEA 68 EUR
TCIAC1477-25G TCIAC1477-5G
3-Clorofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Clorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00012935
Núm. CAS: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %