4-Clorofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0257-25G C0257-250G
TCIAC0257-25GEA 64 EUR
TCIAC0257-25G TCIAC0257-250G
4-Clorofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Clorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00012943
Núm. CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0e704b64c88b7ab10d13d517d2a57a98e67e392&vid=b0e704b64c88b7ab10d13d517d2a57a98e67e392&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %