2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorofenilhidrazina clorhidrato
D2698-25G D2698-5G
TCIAD2698-25GEA 122 EUR
TCIAD2698-25G TCIAD2698-5G
2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180.58 g/mol
Número MDL: MFCD00013383
Núm. CAS: 51523-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc81e18276125ec55f0e593878d58fff4e4e36f&vid=9cc81e18276125ec55f0e593878d58fff4e4e36f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity