4-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0246-25G F0246-5G
TCIAF0246-25GEA 187 EUR
TCIAF0246-25G TCIAF0246-5G
4-Fluorofenilhidracinio cloruro ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈ClFN₂
Número MDL: MFCD00012942
Núm. CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2adfadf2cee302c3e773f05d6afbf6497fcd89ee&vid=2adfadf2cee302c3e773f05d6afbf6497fcd89ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %