3-Nitrofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Nitrofenilhidrazina clorhidrato
N0232-25G N0232-5G
TCIAN0232-25GEA 116 EUR
TCIAN0232-25G TCIAN0232-5G
3-Nitrofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Nitrofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189.6 g/mol
Número MDL: MFCD00012939
Núm. CAS: 636-95-3
EINECS: 211-270-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55c2ee8510870e3534cb6957af95796dd3870735&vid=55c2ee8510870e3534cb6957af95796dd3870735&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity