4-Nitrofenilhidrazina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitrofenilhidracinio cloruro
N0233-25G N0233-5G
TCIAN0233-25GEA 129 EUR
TCIAN0233-25G TCIAN0233-5G
4-Nitrofenilhidrazina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitrofenilhidrazina clorhidrato
Formula: C₆H₇N₃O₂·HCl
MW: 189.6 g/mol
Número MDL: MFCD00040592
Núm. CAS: 636-99-7
EINECS: 211-273-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c774df6218013d6a12c514f73a38bd35122263e&vid=0c774df6218013d6a12c514f73a38bd35122263e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency