Fluoranteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0016-25G
F0016-500G
F0016-100G
TCIAF0016-25GEA
29
EUR
TCIAF0016-25G
TCIAF0016-500G
TCIAF0016-100G
Fluoranteno ≥98.0% (por GC)
Fluoranteno
Formula:
C₁₆H₁₀ MW: 202.26 g/mol Pto. Ebullición: 384°C |
Número MDL:
MFCD00001184 Núm. CAS: 206-44-0 EINECS: 205-912-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |