2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0583-25G D0583-500G
TCIAD0583-25GEA 16 EUR
TCIAD0583-25G TCIAD0583-500G
2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Diamino-6-metil-1,3,5-triazina
Formula: C₄H₇N₅
Número MDL: MFCD00023192
Núm. CAS: 542-02-9
EINECS: 208-796-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df4cbd36684371919c52130f27c6b161c1a94eb1&vid=df4cbd36684371919c52130f27c6b161c1a94eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %