2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0530-1G T0530-25G T0530-5G
TCIAT0530-1GEA 17 EUR
TCIAT0530-1G TCIAT0530-25G TCIAT0530-5G
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina
Formula: C₁₈H₁₂N₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006045
Núm. CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Índice Merck: 14,09750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff67a6dad76d56a73e075574ae143a6aa863da4&vid=8ff67a6dad76d56a73e075574ae143a6aa863da4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency