3-(Trifluorometil)fenilhidrazina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
T2411-1G
T2411-5G
TCIAT2411-1GEA
35
EUR
TCIAT2411-1G
TCIAT2411-5G
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina
Formula:
C₇H₇F₃N₂ MW: 176.14 Pto. Ebullición: 83°C |
Número MDL:
MFCD00025093 Núm. CAS: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 97.0 % |