Benzofenona-imina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzophenoneimine
B1912-25G B1912-5G
TCIAB1912-25GEA 78 EUR
TCIAB1912-25G TCIAB1912-5G
Benzofenona-imina ≥95.0% (por GC)
Benzofenona-imina
Formula: C₁₃H₁₁N
Pto. Ebullición: 108°C
Número MDL: MFCD00001760
Núm. CAS: 1013-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdb262cc35a281e7af7e36850b0aa4e2c5575443&vid=fdb262cc35a281e7af7e36850b0aa4e2c5575443&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %