4-(4-Nitrobencil)piridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
N0183-1G N0183-25G
TCIAN0183-1GEA 16 EUR
TCIAN0183-1G TCIAN0183-25G
4-(4-Nitrobencil)piridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(4-Nitrobencil)piridina
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006445
Núm. CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15479a3b42d363670d300ad8c9c6b922b4391ad3&vid=15479a3b42d363670d300ad8c9c6b922b4391ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency