2-Amino-3-benciloxipiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Benciloxi-2-piridilamina
A2080-25G
A2080-5G
TCIAA2080-25GEA
92
EUR
TCIAA2080-25G
TCIAA2080-5G
2-Amino-3-benciloxipiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-3-benciloxipiridina
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O MW: 200.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006316 Núm. CAS: 24016-03-3 EINECS: 245-983-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |