2,4-Dicloro-5-metoxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2085-25G A2085-5G
TCIAA2085-25GEA 163 EUR
TCIAA2085-25G TCIAA2085-5G
2,4-Dicloro-5-metoxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dicloro-5-metoxianilina
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Número MDL: MFCD00974410
Núm. CAS: 98446-49-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d421851de65ed2f9818069b5165f4c4ba18685a&vid=7d421851de65ed2f9818069b5165f4c4ba18685a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C