Bromopentafluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
B1116-25G B1116-5G
TCIAB1116-25GEA 43 EUR
TCIAB1116-25G TCIAB1116-5G
Bromopentafluorobenceno ≥99.0% (por GC)
Bromopentafluorobenceno
Formula: C₆BrF₅
MW: 246,96 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,9503 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000287
Núm. CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41c069f9cbfc783cb954067bcb9532f6c2162ed5&vid=2a8dd0b95a6c05cbefd1252ae373cd81dfea995f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %