3-Bromo-4-fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2143-25G B2143-5G
TCIAB2143-25GEA 100 EUR
TCIAB2143-25G TCIAB2143-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
Pto. Ebullición: 312 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Número MDL: MFCD00042186
Núm. CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb88bb42e3f54b52a1458772803eaa259d1307ae&vid=84ef78ce9797fcff84a9fb4128c6c9ae225ad998&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR