5-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1789-25G B1789-5G
TCIAB1789-25GEA 64 EUR
TCIAB1789-25G TCIAB1789-5G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070755
Núm. CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a8cb90886707c13bc1c2f8ccfb02c0225d86421&vid=b4c1767e3a82af5470527d7c9d0c9d27e5b0d623&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %